Brûleur Meker-Fisher tous gaz, 1300 °C
Catalog # 451-0009
Supplier: BOCHEM
Specifications
- Puissance de chauffe:1300 °C
- Max. temp.:1300 °C
- Désignation:Meker-Fisher burner
- Ø tête:30 mm
- Cdt:1
- Pour:All gases
- Ø×h:30×160 mm
Specifications
About this item
Nickel plated.
- With air regulation
- Gas regulation by swivel screw
Hauteur: 200 mm
Head Ø: 30 mm