VWR®, Logiciel de validation des méthodes d'analyse, Validation Manager
Catalog # HPLC1.18988.SMA1
Supplier: COLLECTION PREFIX HPLC
Specifications
- Désignation:SMA (Software Maintenance Agreement) [Contrat de maintenance du logiciel] Validation Manager, licence pour un utilisateur
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le logiciel Validation Manager vérifie si la méthode d'analyse sélectionnée est adaptée à l'utilisation prévue et produit automatiquement le rapport de validation requis. En conséquence, le responsable de la validation peut économiser des jours voire des semaines de travail de validation pour n'importe quelle technique analytique.
- Basé sur les directives internationales relatives à la validation de méthodes
- Configuration polyvalente pour toutes les techniques analytiques
- Fonctionnement et saisie de données simples
- Calcul et évaluation automatiques des caractéristiques de méthodes, compilation automatique de rapports
- Validé conformement aux exigences de la FDA
Pour plus d'informations sur le logiciel Validation Manager, contactez nos spécialistes chez Avantor ou par mail à l'adresse [email protected].