ContactUsLinkComponent
Adoucisseur d'eau, système Aqua-Soft, PG 8597
Catalog # 141-0137
Supplier:  MIELE
undefined
Adoucisseur d'eau, système Aqua-Soft, PG 8597
Catalog # 141-0137
Supplier:  MIELE
Specifications
  • Désignation:
    Système Aqua-Soft PG 8597
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le système Aqua-Soft fournit un approvisionnement continu en eau douce. Il est compatible avec de l'eau d'une dureté allant jusqu'à 71° dH. Il fonctionne comme un système à deux réservoirs avec contrôle du niveau, composé de deux cartouches, de résines échangeuses d'ions et d'un réservoir de sel. Les résines sont enrichies d'ions sodium. L'eau calcaire passe à travers les résines dans la première cartouche, où les ions calcium et magnésium sont échangés contre des ions sodium. À ce moment, l'eau ne s'écoule pas à travers la deuxième cartouche. Lorsqu'une cartouche est épuisée, l'eau est acheminée vers la deuxième cartouche au moyen d'un sélecteur de niveau de dureté correspondant à la dureté de l'eau locale, qui est inséré par le service clientèle lorsque le dispositif est utilisé pour la première fois. Dans le même temps, la régénération des résines provenant du conteneur épuisé est activée. Pour ce traitement, de l'eau salée (NaCl) est tirée du réservoir de sel. Le réservoir doit être régulièrement rechargé en grosses pastilles de sel. Quantité de remplissage : environ 25 kg.
  • Appareil mobile équipé de roulettes
  • Manipulation aisée, remplissage par le haut
  • Revêtement extérieur en acier inoxydable
  • Pas de raccordement secteur nécessaire: fonctionnement sans électricité
Output: Max. 19 L/min, peak 30 L/min.
W×D×H: 360×360×570 mm.
Delivery: Aquasoft cabinet, 2×4,5 litre resin cartridges, 1 reservoir for 20 kg of salt.