Solutions désinfectantes, Bacillol AF
: Bode
Désinfectant à base d'alcool, sans aldéhyde et sans parfum, adapté à une pulvérisation et un essuyage de toutes les surfaces résistant à l'alcool, pour le secteur agro-alimentaire et l'industrie pharmaceutique, les environnements hospitaliers ou les cabinets médicaux. Peut être appliqué lorsqu'une désinfection rapide et sans résidu est nécessaire.
Contenu :
Propan-1-ol 450 mg/g ;
Propan-2-ol 250 mg/g ;
Éthanol 47 mg/g
: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Avantor vous recommande de lire la notice et les instructions avant chaque utilisation de ce produit.
Avantor vous recommande de lire la notice et les instructions avant chaque utilisation de ce produit.
Frequently Bought Together