Le nettoyant / désinfecteur G 7883 CD convient au lavage de la verrerie de laboratoire pour des expériences analytiques, par exemple dans les laboratoires industriels, environnementaux et de recherche. Cet appareil a une grande armoire de lavage à deux niveaux et peut être intégré dans un plan de travail continu comme unité encastrée ou installé comme unité autonome. Le G 7883 CD diffère du G 7883 en ce qu'il dispose d'une unité de séchage active qui assure le séchage à l'intérieur et à l'extérieur des articles lavés via un ventilateur à air chaud. De plus, le G 7883 CD mesure 90 cm de large et dispose d'un tiroir à chargement frontal pour 2 réservoirs.
- Direct connection of the upper basket and mobile units to the hydraulic circuit enables thorough cleaning inside and outside of the items washed
- Integrated dispensing pump for precise and automatic dispensing of liquid agents
- Final rinse with demineralised water for results suitable for analytical experiments
- Profi-Monobloc ensures continual regeneration during cleaning
- Steam condenser ensures that the room is not exposed to steam and hot air
- Unnecessary to connect an exhaust duct
Avec dispositif de séchage actif.
In accordance with VDE, EMC/radio interference protection, DVGW, IP X1.