Poudre de détection du flux d'air, Draft Checker™
Catalog # 215-6525
Supplier: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifications
- Désignation:Draft Checker™ 1,5 g
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette poudre de silice ultra-fine amorphe est fournie dans un flacon pressable pratique.
- Poudre en suspension permettant de visualiser le flux d'air
- Utilisable pour la détection de fuites autour des fenêtres, des portes et des conduites
Remarque de sécurité: Bien que le silice soit inerte et ininflammable, il convient de prendre les précautions nécessaires pour empêcher l'ingestion ou l'inhalation de la poudre.