Congélateurs ultra basse température, -86 °C, modèles coffres en MDF, PHCbi
Supplier: PHC Corporation
Certificates
About this item
Idéal pour une utilisation dans les hôpitaux et les laboratoires, pour la conservation et le stockage à long terme du sang, des échantillons et des composants ainsi que pour divers tests.
- Contrôle par microprocesseur avec affichage numérique de la température
- Intérieur en inox, parois en polyuréthane double isolation (PUF 135 mm)
- Alarmes sonores et visuelles intégrées de température et de panne de courant
- Poignée de porte avec système de verrouillage à loquet
Ports d'accès pour les câbles.
Sur quatre roulettes et deux pieds réglables.
Modèles avec options sur demande (enregistreur, sécurité CO₂, kit tiroirs).
Température: -85 et -86 °C
Large range of accessories for arrangement on request (cryotube racks, drawers,...)
Accessories information: Large gamme d'accessoires disponibles sur demande (portoirs cryotubes, tiroirs).
Specifications
- Catalog No:
- 472-0109
- 471-0135
- 471-0133
- 471-0421
- Modèle:
- MDF-C8V (VIP Plus)
- MDF-793
- MDF-393
- MDF-C8V1 (VIP)
- Affichage:
- LED
- Digital
- Digital
- LED