ContactUsLinkComponent
Évaporateurs rotatifs, RV 10 control
Anbieter:  IKA
Zertifikate
undefined
Évaporateurs rotatifs, RV 10 control
Anbieter:  IKA
Technische Daten
  • Catalog No:
  • IKAA8031643BOM4
  • IKAA8031643BOM2
  • Modèle:
  • RV 10 control
  • RV 10 control
  • Vitesse de rotation:
  • 20 - 280 min⁻¹
  • 20 - 280 min⁻¹
  • Affichage de la vitesse:
  • Digital
  • Digital
  • Puissance de chauffe:
  • 1300 W
  • 1300 W
  • Surface de refroidissement:
  • 1500 cm²
  • 1500 cm²
  • Capacité du bain:
  • 3 L
  • 3 L
  • L×P×H:
  • 530×410×430 mm (without glassware)
  • 530×410×430 mm (without glassware)
  • Poids:
  • 21,5 kg
  • 21,5 kg
  • Protection selon DIN EN 60529:
  • IP 21
  • IP 21
  • Gamme de température:
  • Température ambiante…180 °C
  • Température ambiante…180 °C
Technische Daten
Frequently Bought Together