Unité de commande, B-436
Unité de commande, B-436
Unité de commande, B-436
N° de catalogue 458-2230
Fournisseur:   BUCHI
Unité de commande, B-436
N° de catalogue 458-2230
Fournisseur:  BUCHI
Unité de commande, B-436
Unité de commande, B-436
Unité de commande, B-436
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Control unit for the time and output management (both of which are programmable) of a maximum of two K-435 digestion units with B-414 scrubber.
Ordering information: The B-436 control unit is supplied with a control cable for 1 digestion device, a power cord and the operating manual.
Spécifications
  • Désignation:
    Unité de commande, B-436