Circulator with Peltier thermostat, PT31
Catalog # 635-2650
Supplier: A.KRÜSS Optronic
Specifications
- Puissance de chauffe:30 W
- Plage de température:8...40 °C
- Poids:1,5 kg
- l×p×h:80×140×210 mm
- Cdt:1
- Précision de temp.:±0,2 °C
- Type:PT31
Specifications
About this item
Cet instrument hautes performances compact et polyvalent avec thermostat Peltier électronique permet le contrôle de la température d'un réfractomètre et d'un viscomètre.
- Encombrement réduit
- Convivial et robuste
- Pompe et raccords de pompe inclus