Refroidisseur à flux continu, FD200
Catalog # 461-3170
Supplier: JULABO GmbH
Specifications
- Plage de température:10...30 °C
- l×p×h:180×270×390 mm
- Capacité de refroidissement:0,22; 0,18 kW
- Cdt:1
- Précision de temp.:- °C
- Type:FD200
Specifications
About this item
Le refroidisseur à flux continu FD permet de refroidir le circuit en boucle d'un système fermé. L'appareil doit être connecté à la ligne de retour d'un bain à circulation. Cet appareil compact et simple d'utilisation convient à diverses applications de refroidissement.
- Il est facile à déplacer dans le laboratoire grâce à ses poignées
Caution: Remarque: Capacité de refroidissement à 20 et 10 °C.