Microcentrifugeuses ventilées/réfrigérées, 5418 / 5418R (IVD)
Supplier: EPPENDORF
Certificates
About this item
Idéales pour les travaux de routine.
- Extrêmement compactes et silencieuses
- Commande simple à deux boutons rotatifs
- Rotor de série à 18 emplacements, certifié étanche aux aérosols
- Touche Short-spin pour centrifugation rapide
- Ouverture automatique du couvercle en fin de cycle
Delivery: Livré avec le rotor FA-45-18-11.
Related Information
Product Information
Frequently Bought Together