VWR® MiniArray, Microcentrifugeuse
Anbieter: VWR Collection
Zertifikate
Über diesen Artikel
Parfaite pour sécher les lames de microscopie. Elle s'utilise en chambre froide.
- Conception compacte et silencieuse
- Séchange de deux lames en dix secondes sans éclaboussures
- Cassettes réutilisables pour capturer le liquide de la lame pendant la centrifugation
On closing the lid, the rotor quickly accelerates to maximum speed. Pressing the button stops the operation and opens the lid. Alternatively, the unit can be turned on and off with the switch on the back.
Ordering information: MiniArray supplied with rotor and two slide cassettes.
Technische Daten
- Catalog No:
- 521-2851
- Modèle:
- MiniArray
- Capacité max.:
- 2 lames standard de microscopie
- Vitesse max.:
- 4000 min⁻¹
- FCR max.:
- 1216 ×g
- Niveau de bruit:
- 57 dB(A)
- L×P×H:
- 132×155×110 mm
- Poids:
- 0.75
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together