Reader, Micro-Haematocrit
Reader, Micro-Haematocrit
Lecteur, Micro-Haematocrit, hauteur de colonne : 40-70 mm
Catalog # 720-0100
Supplier:   HAWKSLEY AND SONS
Reader, Micro-Haematocrit
Catalog # 720-0100
Supplier:  HAWKSLEY AND SONS
Reader, Micro-Haematocrit
Reader, Micro-Haematocrit
Lecteur, Micro-Haematocrit, hauteur de colonne : 40-70 mm
Price
SFr. 310.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For determination of packed cell volume, using 75 mm capillary tubes with total fluid column heights between 40 and 70 mm.
Specifications
  • Désignation:
    Lecteur, Micro-Haematocrit, hauteur de colonne : 40-70 mm