Bain à sec numérique, BTD
BTD, 1, 0,2 kW, RT* +5...100 °C, ±0,1 °C, 210×230×110 mm, 2,5 kg
N° de catalogue 460-0267
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Aller à
Product Details & Documents
Bain à sec numérique compact avec bloc circulaire fixe. L'appareil est équipé d'un contrôle numérique, d'un affichage sur deux lignes permettant un réglage simple et précis de la température et de la durée. L'état actuel s'affiche également en cours de fonctionnement. Le bloc en aluminium est logé dans un boîtier en plastique robuste, facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques. L'unité est dotée d'une résolution d'affichage de 0,1 °C.
- Plage de température de fonctionnement: ambiante +5 à 100 °C
- Le bloc accueille jusqu'à 49 échantillons simultanément : 24 microtubes de 1,5/2,0 ml, 15 de 0,5 ml et 10 de 0,2 ml
- Minuterie avec alarme sonore assurant un fonctionnement de 1 min à 96 heures
- Bain à sec puissant pour une mise à température rapide, de 25 à 100 °C en seulement 15 min
- Thermo-fusible de surchauffe
L'uniformité de la température à 37 °C est de ±0,1 °C.
: * RT = Ambiante
Remarque : la valeur de stabilité de la température indiquée ci-dessus est de 37 °C.
Spécifications
- Puissance de chauffe:0,2 kW
- Nombre de blocs:1
- Plage de température:RT* +5...100 °C
- Poids:2,5 kg
- l×p×h:210×230×110 mm
- Précision de temp.:±0,1 °C
- Type:BTD