Aluminium blocks for Stuart SBH block heaters
460-2116
- Nb de places:12
- Désignation:Bloc simple
- Seq:06
- l×p×h:75×95×50 mm
- Profondeur:47 mm
- Cdt:1
- Dimension puits:16,5 Ø mm
- Pour:16 mm Ø tubes
En aluminium anodisé, l×p×h (mm): 75×95×50 (sauf 460-0017 et 460-0014), ce qui permet de les combiner à volonté.
- Orifice distinct pouvant recevoir un thermomètre