À propos de cet article
Thermomixeur à refroidissement doté des fonctionnalités classiques d'agitation orbital et de refroidissement actif. Accueille 1 ou 2 blocs. Polyvalent, adapté à de nombreuses applications. Pour tubes à essai, récipients de trempage d'échantillon, tubes à centrifuger, cuvettes, plaques PCR, microplaques de titration et plaques à puits profond. Les éléments Peltier haute performance et haute résistance garantissent les temps de mise à température les plus courts et une longue durée de vie. Le refroidissement efficace à l'aide de ventilateurs à vitesse contrôlée permet d'évacuer les excès de chaleur ou de froid. Comporte un minuteur ainsi qu'une fonction de mélange court et d'agitation à intervalle avec effet de choc.
- Boîtier en aluminium anodisé rigide, facile à nettoyer et à entretenir
- Commande par microprocesseur avec contrôleur numérique automatique
- Facile à programmer avec 30 étapes de programme et courbes de températures
Cette unité offre une répartition de la température particulièrement homogène. Le contrôleur numérique automatique et innovant et la sonde de température d'une efficacité sans faille située au centre du bloc garantissent précision et reproductibilité jusqu'à ±0,1 °C. L'isolation est installée au niveau des blocs amovibles qui sont placés sur les unités de mise à température.
Le MKR 23 utilise le système d'exploitation variable S 03 (contrôle 3). Ce système offre les avantages suivants: fonction logicielle permettant de changer la direction de rotation, démarrage automatique, fonctionnement même sans l'unité de contrôle, commande à distance par l'intermédiaire de l'unité de contrôle BT 03 et fonction d'enregistrement via l'interface USB standard.
Spécifications
- Catalog No:
- HAEP980123003
- Modèle:
- MKR 13
- Mouvement d'agitation:
- Orbital
- Précision d'incubation:
- ±0,1
- Plage de contrôle de température:
- 16 en dessous de la température ambiante à + 100
- Réglage de température:
- −10...+105 °C
- Vitesse de chauffage:
- 6 °C/min
- Vitesse de refroidissement:
- 12,0 °C/min
- Puissance calorifique:
- 130 W
- L×P×H:
- 220×330×144 mm
- Poids:
- 9 kg
- Orbit:
- 3 mm
- Nbre de blocs:
- 1
- Plage de vitesse de mélange:
- 200 - 1500 min⁻¹