Autoclaves portables, série MLS, PHCbi
Supplier: PHC Corporation
Certificates
About this item
Les autoclaves avec chargement par le haut écoénergétiques fournissent un environnement de stérilisation à la vapeur sûr et fiable, à haute pression, dans une unité autonome. Sécurité assurée par les alarmes sonores et visuelles, le coupe-circuit, la soupape de sécurité en cas de pression et les fonctions de sécurité comme la protection contre la surchauffe, le verrouillage porte/couvercle et la prévention contre les brûlures. Les contrôles par microprocesseur garantissent que la température est maintenue de manière précise.
- Disponibles en quatre tailles, 12 programmes prédéfinis pour la stérilisation, la préparation et la conservation des milieux de culture (MLS-3750/3780)
- Portables, sur roulettes, conception compacte pour un encombrement réduit dans les laboratoires
- Le couvercle à bascule s'ouvre pour un accès intégral à la cuve ; aucun espace latéral n'est requis
- Un tuyau d'évacuation à pince et un réservoir d'air évacué (MLS-3750/3780) simplifient le remplissage et la vidange
Delivery: tous les modèles sont fournis avec des paniers : 2 paniers MLS-RBA pour l'unité MLS2420U, 3 paniers MLS-RBB pour l'unité MLS-3020U, 2 paniers MLS-RBC pour l'unité MLS-3751L et 3 paniers MLS-RBC pour l'unité MLS-3781L.
Specifications
- Catalog No:
- 481-0687
- 481-0507
- Modèle:
- MLS-3751L
- MLS-3020U
- Capacité:
- 50 L
- 48 L
- Température:
- 115...135 °C
- 0-138 °C
- Gamme de température:
- 0-138 °C
- Ø×h intérieur:
- 370×415 mm
- 300×670 mm
- L×P×H ext.:
- 478×632×748 mm
- 440×550×1050 mm