ContactUsLinkComponent
Electrodes de pH, Micro, Orion
  662-0886
undefined
Electrodes de pH, Micro, Orion
  662-0886
  • Connexion:
    BNC
  • Ø×L:
    1,3/6×120 mm
  • Pour:
    Gels ou volumes d'échantillon plus petits (nécessite uniquement 5 µL d'échantillon)
  • Type:
    9810BN
  • Désignation:
    Electrode de pH Micro 9810BN
  • Matière:
    Verre
  • Membrane:
    Ceramic
  • Électrolyte:
    4 M KCl with Ag/AgCl
  • Cdt:
    1
  • Température:
    0...+80 °C
  • pH:
    0 - 14
Electrodes de pH avec connexion BNC et câble de 1 m.
  • Jonction: Céramique
  • Gamme de pH: 0 - 14