ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salles blanches, UltraSeal® 3000
Lingettes pour salles blanches, UltraSeal® 3000
Catalog # 115-1273
Supplier:  BERKSHIRE
undefined
Lingettes pour salles blanches, UltraSeal® 3000
Catalog # 115-1273
Supplier:  BERKSHIRE
Specifications
  • Emballage:
    Stacked, 100 wipes/pack, 8 bags/case
  • Désignation:
    UltraSeal® 3000
  • L×l:
    230×230 mm
  • Modèle:
    UltraSeal® 3000 (230×230 mm)
  • Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:
    0,71 × 10³/cm²
  • Fibres (>100 µm):
    0,032/cm²
  • Grammage de base:
    145 g/m²
  • Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:
    418 ml/m²
  • Absorption - Taux:
    1 s
  • Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
    2,9 ml/g
  • Epaisseur:
    418 µm
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,0039 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
    0,021 g/m²
  • Ions - calcium:
    0,012 ppm
  • Ions - Magnésium:
    0,0037 ppm
  • Ions - Potassium:
    0,081 ppm
  • Ions - Sodium:
    0,014 ppm
  • Ions - Chlorure:
    0,044 ppm
  • Cdt:
    800
Specifications
About this item
Les bords soudés, 2 plis, 100% polyester sont parfaits pour le nettoyage délicat des instruments et des appareils. Ils sont conçus pour une application dans les processus de production sensibles à la contamination par micro particules, résidus non volatils et ions. Fabriquées en fils continus 100% polyester.
  • Bords thermosoudés, relargage de particules et de fibres uniquement sur les deux faces
  • Résistantes aux déchirures pour le nettoyage en profondeur, double épaisseur pour une absorption maximale
  • Utilisables avec de l'isopropanol ou d'autres solvants, autoclavables à la vapeur
  • Traçabilité du lot pour chaque emballage
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Packaging: Lavées et conditionnées en salle blanche ISO 4, classe 10.
Caution: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.