Essuyeurs pour usage général, Sontara® AC™
N° de catalogue 115-0371
Fournisseur: CONTEC
Spécifications
- Emballage:100 par boîte distributrice, 8 boîtes par paquet
- L×l:419×229 mm
- Cdt:800
Spécifications
À propos de cet article
Lavables, en mélange de polyester/rayonne, non tissés. Conçus pour l'industrie aéronautique, ces essuyeurs offrent des avantages dans de nombreuses applications de production - en particulier pour le nettoyage et le polissage de surfaces métalliques. Mélange de polyester/cellulose entrelacé à texture crêpée. Grammage 74,6 g/m². Exempt de particules métalliques.
- Hautement absorbants, à peluchage réduit pour une résistance aux accrocs
- Résistance à de nombreux solvants
- Sans liant contaminant, ni colle
- En boîtes distributrices pratiques