Lingettes pour salle blanche, pré-imprégnées, stériles, AlphaSat® 10
115-0488
: Texwipe
- Emballage:50 par flatpack, 5 paquets par boîte
- Désignation:TX3280
- L×l:310×310 mm
- Cdt:250
Ces lingettes composées à 100% de polyester à filaments continus aux bords thermo-soudés sont conçues pour prévenir toute contamination par des particules ou des fibres. Elles sont préhumidifiées avec 70% d'isopropanol (IPA) de qualité USP et 30% d'eau pour injection (PPI).
- Idéales pour le séchage des mains gantées
- Optimisation de l'utilisation de solution et élimination de l'excès d'alcool pulvérisé
- Réduction des risques de renversement d'isopropanol, élimination du stockage et mise au rebut des solvants en excès
- La résistance supérieure de ces lingettes permet un essuyage intensif avec une génération minimale de fibres et de particules
Idéales pour le nettoyage des environnements stériles dans les milieux pharmaceutiques, les locaux de production biotechnologique, les laboratoires microbiologiques et les salles de préparation.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
: lavage en salle propre et triple emballage pour une introduction sans risque dans les environnements stériles. Informations spécifiques du lot sur chaque paquet.