Lingettes pour salles blanches, ProWipe® 750
Fournisseur: BERKSHIRE
Certificats
À propos de cet article
Mélange polypropylène et de cellulose, non tissées, pour les applications générales. Papiers solides conçus pour le nettoyage en profondeur, ainsi que l'essuyage des éclaboussures et des surfaces humides.
- Multi-layer composite with cellulose layer thermally bonded between the two polypropylene outer layers
- Engineered for compatibility with acid solvents
- Extremely durable and pure with very low particle and fiber generation
- High absorbency to weight ratio may reduce cost in use compared to similar weight nonwovens
- Chemically compatible with common cleaning and disinfecting solutions
- Autoclavable
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Spécifications
- Catalog No:
- 115-0351
- 115-0536
- Modèle:
- ProWipe® 750
- ProWipe® 750
- Grammage de base:
- 65 g/m²
- 65 g/m²
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:
- 424 ml/m²
- 424 ml/m²
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
- 6,5 ml/g
- 6,5 ml/g
- Absorption - Taux:
- 2 s
- 2 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
- 0,080 g/m²
- 0,080 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
- 0,044 g/m²
- 0,044 g/m²
- Fibres (>100 µm):
- 7,1/cm²
- 7,1/cm²
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:
- 6,2 × 10³/cm²
- 6,2 × 10³/cm²
- Epaisseur:
- 290 µm
- 290 µm
- Ions - calcium:
- 0,14 ppm
- 0,14 ppm
- Ions - Chlorure:
- 56 ppm
- 56 ppm
- Ions - Magnésium:
- 0,032 ppm
- 0,032 ppm
- Ions - Potassium:
- 29 ppm
- 29 ppm
- Ions - Sodium:
- 100 ppm
- 100 ppm