Lingettes pour salles blanches, stériles, Gamma Wipe® 120
Catalog # 115-0347
Supplier: BERKSHIRE
Specifications
- Emballage:20 par sachet, 15 sachets par boîte
- Désignation:Gamma Wipe® 120
- L×l:300×300 mm
- Modèle:Gamma Wipe® 120
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:0,22 × 10³/cm²
- Fibres (>100 µm):0,35/cm²
- Grammage de base:151 g/m²
- Capacité d'absorption:509 ml/m²; 3,4 ml/g
- Absorption - Taux:1 s
- Epaisseur:521 µm
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,0045 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,0092 g/m²
- Ions - Chlorure:0,39 ppm
- Cdt:300
Specifications
About this item
Fabriqués en fils continus tricotés 100% polyester indémaillable. Lavés en salle blanche ISO classe 4 (classe 10) avant stérilisation.
- Les papiers d'essuyage sont très résistants pour un nettoyage en profondeur et émettent peu de particules
- Résistants à l'abrasion et aux solvants
- Certificat de stérilité avec numéro de lot inclus dans chaque boîte
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma au niveau d'assurance de stérilité 10⁻⁶
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Certifications: Directives de l'ANSI/ISO/AAMI
Caution: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.