ContactUsLinkComponent
Lingettes pour salles blanches, Vectra® Alpha® 10 et Alpha® 10
Lingettes pour salles blanches, Vectra® Alpha® 10 et Alpha® 10
Catalog # 115-0296
Supplier:  Texwipe
undefined
Lingettes pour salles blanches, Vectra® Alpha® 10 et Alpha® 10
Catalog # 115-0296
Supplier:  Texwipe
Specifications
  • Emballage:
    Double emballage résistant aux solvants
  • Désignation:
    Vectra® Alpha® 10, Vectra® processed wipes (TX1010)
  • L×l:
    230×230 mm
  • Fibres (>100 µm):
    100/m²
  • Grammage de base:
    130 g/m²
  • Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:
    1,7×10⁶/m²
  • Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:
    37000/m²
  • Génération de particules (>=0,5 µm):
    1,7 × 10⁶/m²
  • Capacité d'absorption:
    320 ml/m²
  • Absorption - Taux:
    0,5 s
  • Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
    0,003 g/m²
  • Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
    0,02 g/m²
  • Ions - Potassium:
    0,04 ppm
  • Ions - Sodium:
    0,04 ppm
  • Ions - Chlorure:
    0,009 ppm
  • Cdt:
    1.000
Specifications
About this item
The sealed-border technology used for these wipes produces four fully sealed borders to prevent the release of fibres and particles. The fabric is a no-run interlock, double knit from 100% continuous-filament polyester.
  • Assure cleanliness with ultralow levels of ions and extractables
  • Resist abrasion under rigorous use or when wiping rough surfaces
  • Fully sealed border to prevent fiber release
  • Vectra® Process for the cleanest, most consistent wipes (only Vectra® Alpha® 10)
The wipes are ideal for wiping the interior of process tools and other equipment as well as for general wiping in environments where contamination control is necessary.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 2 - 7, M1.5.
Colour: White.
Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
Packaging: Solvent-safe Bag-Within-A-Bag cleanroom packaging.