Lingettes pour salles blanches, BetaWipe™
Catalog # 115-0304
Supplier: Texwipe
Specifications
- Emballage:Double emballage résistant aux solvants
- Désignation:TX2009
- L×l:230×230 mm
- Modèle:BetaWipe™
- Fibres (>100 µm):90×10³/m²
- Grammage de base:112 g/m²
- Génération de particules (0,5 - 5 µm) - Test ASTM E2090:130 × 10⁶/m²
- Génération de particules (5 - 100 µm) - Test ASTM E2090:0,185 × 10⁶/m²
- Capacité d'absorption:560 ml/m²
- Absorption - Taux:1 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:0,06 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:0,20 g/m²
- Ions - Potassium:3,8 ppm
- Ions - Sodium:50 ppm
- Ions - Chlorure:11 ppm
- Cdt:1.000
Specifications
About this item
Cet essuyeur épais en polypropylène et cellulose est lié thermiquement dans une construction composite exclusive. La cellulose contribue à l'absorption élevée du produit, tandis que le PP fournit la résistance aux acides forts. Avec sa texture à la surface très douce, il est idéal pour le nettoyage des surfaces sensibles et instruments délicats.
- Offre une texture de surface extrêmement douce et non abrasive
- La faible génération de particules permet d'éviter la contamination
- Conçu pour l'élimination des acides, des agents d'attaque chimique et des éclaboussures de produits chimiques
- Autoclavable
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1000, ISO 6, M4.5.
Couleur: blanc
Caution: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.