Lingettes pour salles blanches, présaturées, SatPax® 670
Les lingettes présaturées en mélange cellulose/polyester enchevêtré non tissé, sont idéales pour le nettoyage en général et les déversements de liquides.
- Faible émission de particules et fibres, exemptes de liants secondaires
- Douces, très absorbantes et solides, grande résistance à l'état humide
- Lingettes présaturées avec 70% d'isopropanol, 30% d'eau désionisée dans des pochettes refermables
- Eliminent l'écoulement de solvants sur les flacons
- Autoclavables à la vapeur
Conçues pour une utilisation dans la production d'appareils sensibles à la contamination par microparticules, résidus non volatiles et ions.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur: blanc
: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Catalog No:
- 141-0113
- Modèle:
- SatPax® 670
- Grammage de base:
- 68,9 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
- 0,028 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
- 0,0038 g/m²
- Fibres (>100 µm):
- 110/cm²
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:
- 21 × 10³/cm²
- Epaisseur:
- 247 µm
Frequently Bought Together