Lingettes pour salles blanches, MicroSeal® 1200
Ces lingettes fabriquées en polyester 100% tricoté à fils continus sont conçues pour fournir le plus haut niveau de contrôle de la contamination dans les applications critiques.
- Idéales pour le nettoyage des surfaces sensibles aux rayures, telles que celles des dispositifs médicaux
- Bords soudés par ultrasons afin de réduire la contamination par des fibres
- Extrêmement faibles en particules, fibres, ions et substances extractibles
- Grande résistance à l'abrasion, capacité d'absorption élevée
- Chimiquement compatibles avec l'isopropanol, l'acétone et d'autres solvants
- La légèreté et l'épaisseur sont particulièrement adaptées au nettoyage des surfaces rugueuses
Idéales pour le nettoyage des instruments essentiels, les dispositifs médicaux et les machines. Lavées et conditionnées en salle blanche ISO 4, classe 10.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 1, ISO 3, M1.5.
Couleur : blanc
: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
- Catalog No:
- 115-0349
- Modèle:
- MicroSeal® 1200
- Grammage de base:
- 154 g/m²
- Pouvoir d'absorption - Extrinsèque:
- 512 ml/m²
- Pouvoir d'absorption - Intrinsèque:
- 3,3 ml/g
- Absorption - Taux:
- 1 s
- Substances extractibles - Utilisation d'eau désionisée:
- 0,0045 g/m²
- Substances extractibles - Utilisation d'isopropanol:
- 0,0082 g/m²
- Fibres (>100 µm):
- 0,036/cm²
- Génération de particules (>=0,5 µm) - agitateur biaxial:
- 0,40 × 10³/cm²
- Epaisseur:
- 507 µm
- Ions - calcium:
- 0,046 ppm
- Ions - Chlorure:
- 0,30 ppm
- Ions - Magnésium:
- 0,011 ppm
- Ions - Potassium:
- 0,010 ppm
- Ions - Sodium:
- 0,17 ppm
Frequently Bought Together