VWR®, Flacons Shell avec bouchon en PE
Ces flacons sont utilisés de préférence sur des instruments des fabricants suivants: Alcott, Gilson, Shimadzu, Waters® (carrousel Wisp 96 et 48 positions respectivement).
- Possibilité de fixer un micro-insert dans le bouchon PE, sans ressort
- Septum prépercé pour une pénétration aisée dans le bouchon à l'aide d'une aiguille à injection
- Les flacons Shell 1 ml dépourvus de barrière interne pour micro-insert sont plus faciles à manipuler et plus sécurisés pour les pénétrations