ContactUsLinkComponent
Capsules pour flacons à sertir 8 mm, Chromacol™
  548-1228
 :  CHROMACOL
undefined
Capsules pour flacons à sertir 8 mm, Chromacol™
  548-1228
 :  CHROMACOL
  • Dureté:
    50° shore
  • Septum:
    Silicone blanc/PTFE rouge
  • Type:
    8-AC-ST15
  • Désignation:
    Bouchon à sertir argenté, orifice de 4 mm
  • Seq:
    08
  • Épaisseur:
    1,3 mm
  • Cdt:
    500