ContactUsLinkComponent
Kit pour brides, Easy-Flange
Kit pour brides, Easy-Flange
Katalognr. 554-1042
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
undefined
Kit pour brides, Easy-Flange
Katalognr. 554-1042
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Technische Daten
  • Désignation:
    Kit Easy flange
  • Cdt:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
L'outil Easy-Flange pour réaliser des brides est parfait pour modifier les embouts de tuyaux en plastiques fluorés de diamètre ext. de 1/16 à 1/8 de pouces.
  • Outil pratique pour des brides parfaites
  • L'outil forme la bride par action mécanique, sans chauffage ni intervention électrique
  • Aucune contamination
Delivery: Le kit comprend un disque de bride de 0,5 mm avec tige en acier inoxydable pour tuyaux en PEEK; un disque de bride de 0,8 mm avec tige en polymère; un disque de bride de 0,8 mm avec tige en titane; un disque de bride de 1,3 mm avec tige en polymère; un disque de bride de 1,3 mm avec tige en titanie; guillotine pour capillaires, tuyau en PTFE 1/16' × 0,75 mm × 3 m.