Tuyaux, en caoutchouc, Versilon™ GSR
N° de catalogue 228-0961
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Spécifications
- Tube Ø ext.:12,00 mm
- Tube Ø int.:8,00 mm
- Épaisseur de paroi:2,00 mm
- Couleur:rouge
- Seq:13
- Cdt:25 m
Spécifications
À propos de cet article
Natural rubber, red.
- Excellente élasticité et grande souplesse, étirable jusqu'à 400%
- Résistance à l'usure
- Bonne résistance chimique aux acides et aux alcalis
En caoutchouc naturel, le tuyau 45 shore GSR offre une excellente élasticité ce qui le rend facile à installer. Il est léger, souple et résistant à l'usure et présente une bonne imperméabilité. Il possède une bonne résistance chimique aux acides et bases, ce qui en fait un tuyau idéal pour la manipulation des liquides dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique, de laboratoire et générale. Des tailles de parois solides sont disponibles pour le vide et le semi-vide.
Complies with the requirements of the US Food and Drugs Agency (FDA).
Temperature resistance: −40 to +70 °C.
Dureté (coefficient Shore A) : 45
Density: 1,13.
Attention: Sterilisation methods: steam 30 minutes at 1 bar (+141 °C); ethylene oxide.