Barrettes de 8 tubes PCR avec barrettes de bouchons attenants
Catalog # 211-3264
Supplier: Brand
Specifications
- Capacité:0,2 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Barrettes de tubes pour PCR avec barrettes de bouchons bombés attenants, 8 par barrette
- Cdt:125
Specifications
About this item
PP. 8 tubes connectés de 0,2 ml et barrettes de bouchons bombés attenants.
- Les bouchons bombés permettent une utilisation d'une seule main
- Exempts d'ADN, de RNase et de DNase
Couleur: transparent
Colour: Clear