Microtubes à centrifuger, 0,5 ml
0,5 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, non stériles, 10 000×g
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP, autoclavables avec bouchon attenant.
- Peuvent supporter une centrifugation jusqu'à 10 000 ×g
- Bouchon plat facile à étiqueter et à percer
- Bouchon attenant solidement ajusté procurant une étanchéité parfaite mais pouvant s'ouvrir facilement
Documents
Specifications
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:0,5 ml
- Couleur:incolore
- RCF max.:10 000×g