Microtubes à centrifuger, 2,0 ml
2,0 ml, incolore, avec couvercle à charnière, graduée, fond conique, non stériles
Fournisseur: Brand
Aller à
Product Details & Documents
PP, gradués, autoclavables avec bouchon attenant.
- Peuvent supporter une centrifugation jusqu'à 20 000 ×g
- Bouchon plat facile à étiqueter et à percer
- Zone de marquage dépolie
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotBrand Microcentrifuge tubes with lid closure
Documentation produit
Spécifications
- Type:avec couvercle à charnière
- Version:graduée, fond conique, non stériles
- Capacité:2,0 ml
- Couleur:incolore