ContactUsLinkComponent
Tubes à centrifuger, Quickfit®
Tubes à centrifuger, Quickfit®
  201-8268
undefined
Tubes à centrifuger, Quickfit®
  201-8268
  • Ø×L:
    28,5×115 mm
  • Capacité:
    30 ml
  • Cdt:
    10
PYREX®, verre borosilicaté, forme cylindrique, sans bouchon.
  • Raccord rodé de précision Quickfit® pour bouchon conique
  • Chaque tube inscrit son poids, au dixième près (0,1 g) afin de pouvoir sélectionner des tubes de poids similaires dans n'importe quel lot
  • Centrifugation à des valeurs FCR maximales de 3000×g
Rodage : 24/20