Bac multi-fonctions
Référence 216-1466
Fournisseur: KARTELL
Spécifications
- Capacité:12 l
- l×p×h:510×345×110 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
En PP transparent.
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Particulièrement profond pour une stabilité accrue
- Polyvalent, par exemple pour le transport et le stockage d'ustensiles de laboratoire