Portoir pour thermomètres
N° de catalogue 620-0099
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Spécifications
- Largeur:21.3 cm
- Désignation:Portoir pour thermomètres
- Longueur:14.9 cm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Pour 25 thermomètres. En PP blanc.
- Rangement vertical pour minimiser le risque de cassure
- Rangement clair et accès aisé aux thermomètres