ContactUsLinkComponent
Porte-thermomètres, Labo-Clip
Porte-thermomètres, Labo-Clip
N° de catalogue 620-1999
Fournisseur:  Amarell
undefined
Porte-thermomètres, Labo-Clip
N° de catalogue 620-1999
Fournisseur:  Amarell
Spécifications
  • Désignation:
    Pince pour thermomètres, Labo-Clip, 12 mm
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Labo-Clip est un dispositif solide pour la fixation de tous les types d'instruments de laboratoire, notamment vos tubes à essais, thermomètres, pH-mètres, etc...
En acier inoxydable.
  • Rubber base
  • Strudy design
  • Circular support
  • Can be fixed on any container
  • Five holes of different Ø: 4; 5; 6; 10 and 13 mm
Maximum length: 12 mm.