ContactUsLinkComponent
VWR®, Thermomètres de précision, verre à dilatation de liquide
  620-0885
undefined
VWR®, Thermomètres de précision, verre à dilatation de liquide
  620-0885
  • Profondeur d'immersion:
    76 mm
  • Désignation:
    Certification à −78 ; −20 ; 0 ; +4 ; +37 °C
  • Longueur:
    305 mm
  • Seq:
    01
  • Précision:
    ±1,5 °C; ±3 °C (−35 °C)
  • Division:
    1,0 °C
  • Cdt:
    1
  • Plage de mesure:
    −100...+50 °C
Ces thermomètres à dilatation de liquide comprennent un liquide de remplissage organique bleu contrastant, sur un verre à fond blanc sans plomb. Ils conviennent parfaitement à une utilisation dans les laboratoires chimiques, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les laboratoires pétrochimiques, l'industrie pharmaceutique/médicale, la fabrication, les laiteries, les brasseries et les distilleries
  • Graduations gravées
  • Étalonnage individuel et numéro de série unique
  • Graduation en fractions de degrés
Traceable to NIST/DKD.
 : Traçabilité NIST.
 : Livrés avec un rapport individuel d'étalonnage du thermomètre indiquant les corrections au dixième de la plus petite division, un numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l'étalonnage.