ContactUsLinkComponent
VWR®, Thermomètres à dilatation de liquide pour applications générales
VWR®, Thermomètres à dilatation de liquide pour applications générales
Catalog # 620-0884
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Thermomètres à dilatation de liquide pour applications générales
Catalog # 620-0884
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Profondeur d'immersion:
    Total
  • Longueur:
    305 mm
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Précision:
    ±1,5 °C
  • Division:
    1,0 °C
  • Cdt:
    1
  • Plage de mesure:
    −10...+200 °C
Specifications
About this item
Ces thermomètres contiennent un liquide de remplissage organique rouge contrastant sur un verre à fond blanc et conviennent parfaitement à une utilisation dans les laboratoires chimiques, les universités, les instituts scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les laboratoires pétrochimiques, l’industrie pharmaceutique/médicale, la fabrication, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
  • Immersion partielle ou totale
  • Liquide rouge sur un verre à fond blanc
  • Graduation permanente incrustée dans le verre
Division: 1,0 °C
Length: 305 mm
Traceable to NIST/DKD. Compliant with ANSI/SAMA Z236.1-1983.
Packaging: Protection individuelle dans un conditionnement Safety-Pak.