Papier indicateur, acétate de plomb (II), Supelco®
1.09511.0003
: Merck
- Désignation:Papier d'acétate de plomb (II), rouleau de 4,8 m
- M-Clarity quality level:MQ100
- Cdt:3 Roll
Le papier d'acétate de plomb (II) est utilisé pour la détermination de la teneur en sulfure et hydrogène sulfuré.