Ruban adhésif de scellage, PTFE
291-0041
- Largeur:12,0 mm
- Désignation:Ruban de d'étanchéité
- Cdt:1 Roll
Ruban en PTFE pour joints d'étanchéité et filetages. Épaisseur : 0,1 mm
- Résistance à une température de −200 à +250 °C
- Haute résistance chimique
Longueur : 12,0 m
Couleur : blanc