Écouvillon ESD à micro-tête Alpha®
Écouvillon ESD à micro-tête Alpha®
Écorchettes micro ESD, 90,5 mm
N° de catalogue 710-0580
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur:   Texwipe
Écouvillon ESD à micro-tête Alpha®
N° de catalogue 710-0580
Fournisseur:  Texwipe
New Product
Irregular Voltage
Écouvillon ESD à micro-tête Alpha®
Écouvillon ESD à micro-tête Alpha®
Écorchettes micro ESD, 90,5 mm
Prix
533.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Tête à double couche de polyester Alpha tricoté lavé et ultra-propre, avec ailette souple.
  • Pour de nombreux solvants et solutions détergentes
  • Manche Stat-Rite® à faible contamination, dissipant les charges électriques en toute sécurité sans additifs contaminants
  • Manche portant la mention 'ESD-safe'
Écouvillon antistatique pour le nettoyage de très petites surfaces rainurées, cannelées et encastrées.
Packaging: Bag-within-a-bag.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
  • Désignation:
    Écorchettes micro ESD
  • Longueur:
    90,5 mm
  • Seq:
    2
  • Matériau de la poignée:
    Transplex®
  • Cat. No.:
    710-0580
  • Couleur de la poignée:
    Translucent
  • Longueur de la tige:
    80,5 mm
  • Largeur de la tige:
    3 mm
  • Matériau tête de pompe:
    Polyester Alpha® tricoté
  • Bond:
    Thermal
  • Longueur de la tête:
    10 mm
  • Largeur de la tête:
    4 mm