Écouvillon ESD, Alpha®
Écorcateurs ESD à long manche, PE/PU, 164 mm
N° de catalogue TEXWTX761D
New Product
Irregular Voltage
Fournisseur: Texwipe
Aller à
Product Details & Documents
Écouvillons à tête Alpha® en polyester tricoté, ultra-propre et palette interne souple.
- Manche Stat-Rite® à faible contamination
- Dissipe les charges électriques en toute sécurité sans additifs contaminants
- Manche avec la mention 'ESD-safe'
Effets dissipatifs pour le nettoyage des surfaces et les zones difficiles d'accès.
Emballage: Double sachet.
Attention: Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904.
Documents
Spécifications
- Désignation:Écorcateurs ESD à long manche
- Longueur:164 mm
- Seq:1
- Tige/Tête:PE/PU
- Matériau de la poignée:Transplex®
- Cat. No.:TEXWTX761D
- Couleur de la poignée:Translucent
- Longueur de la tige:147 mm
- Largeur de la tige:3 mm
- Matériau tête de pompe:Polyester Alpha® tricoté
- Bond:Thermal
- Longueur de la tête:17 mm
- Largeur de la tête:6,8 mm