Écouvillon flexible CleanFoam®
710-0569
: Texwipe
- Longueur de la tige:57,5 mm
- Largeur de la tige:2,4 mm
- Longueur de la tête:10,5 mm
- Largeur de la tête:3,4 mm
- Désignation:Écouvillons à petite tête
- Longueur:68 mm
- Cdt:500
Écouvillons pour le nettoyage de petites zones. Tête en mousse PU (porosité de 100 pores par pouce).
- Très absorbant, résistant à la plupart des solvants d'usage courant
- Très faible relargage de résidus non volatiles
- Manche compact et rigide et ailette souple pour une bonne préhension
Pour un large éventail d'applications industrielles, des chaînes de montage aux salles propres.
: traité en salle propre. Conditionnement en sachet double.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904