Medium Foam Head Swabs
Medium Foam Head Swabs
Fournisseur:   Texwipe
Medium Foam Head Swabs
Fournisseur:  Texwipe
Certificats
Medium Foam Head Swabs
1 variantes
Product Details & Documents
General purpose swab with a closed-cell polyurethane foam head offers excellent durability and cushioning. Made from PU foam with 100 pore per inch porosity.
  • Dotés d'une palette souple en nylon
  • Faible relarguage de particules et de fibres
  • Bonne résistance chimique
Emballage: En double sachet avec traitement en salle propre.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • TEXWTX709A_I
  • TEXWTX709A
  • Longueur de la tête:
  • 12 mm
  • 12 mm
  • Largeur de la tête:
  • 5 mm
  • 5 mm
  • Longueur de la tige:
  • 93 mm
  • 93 mm
  • Largeur de la tige:
  • 4,3 mm
  • 4,3 mm
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Tige/Tête
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Écouvillon à tête de taille moyenne
    Nylon/PU
    105 mm
    Arrêté
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX709A_I
    Modèle
    Longueur de la tête
    12 mm
    Largeur de la tête
    5 mm
    Longueur de la tige
    93 mm
    Largeur de la tige
    4,3 mm
  • Écorchures à tête flexible moyenne
    Nylon/PU
    105 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 447.00
    SFr. 447.00
    1 * 10 ST
       SFr. 447.00
    Spécifications :
    Irregular Voltage
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    TEXWTX709A
    Modèle
    Longueur de la tête
    12 mm
    Largeur de la tête
    5 mm
    Longueur de la tige
    93 mm
    Largeur de la tige
    4,3 mm
    Irregular Voltage