Medium Swabs, CleanFoam®
À propos de cet article
Écouvillons thermosoudés pour les applications nécessitant une absorption élevée, un faible relargage de particules et une répartition uniforme des solvants.
- Très doux et de faible abrasion pour la protection des composants délicats
: Sachet double manufacturé en salles propres.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
1 variantes
Product Details & Documents
Écouvillons thermosoudés pour les applications nécessitant une absorption élevée, un faible relargage de particules et une répartition uniforme des solvants.
- Très doux et de faible abrasion pour la protection des composants délicats
: Sachet double manufacturé en salles propres.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- TEXWTX712A_I
- TEXWTX712A
- Longueur de la tête:
- 26 mm
- 26 mm
- Largeur de la tête:
- 13 mm
- 13 mm
- Longueur de la tige:
- 102 mm
- 102 mm
- Largeur de la tige:
- 5 mm
- 5 mm
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationTige/TêteDisponibilitéPrix
- Écouvillons rectangulaires en mousse moyenne, TX712APP/mousseArrêté-Spécifications :
Plus
Specifications
Cat. No.TEXWTX712A_IModèleLongueur de la tête26 mmLargeur de la tête13 mmLongueur de la tige102 mmLargeur de la tige5 mm - Écorchettes rectangulaires en mousse moyenne, TX712APP/mousseConnexion Pour la disponibilité1 * 10 STSFr. 432.00Spécifications :Irregular VoltageNew Product
Plus
Specifications
Cat. No.TEXWTX712AModèleLongueur de la tête26 mmLargeur de la tête13 mmLongueur de la tige102 mmLargeur de la tige5 mmIrregular VoltageNew Product