Cleaning swab, Mini Alpha®
Catalog # 115-0568
Anbieter: Texwipe
Technische Daten
- Longueur de la tige:60 mm
- Largeur de la tige:2,5 mm
- Longueur de la tête:9,5 mm
- Largeur de la tête:3,5 mm
- Désignation:Écouvillon, mini-tête en polyester
- Cdt:500
Technische Daten
Über diesen Artikel
Swab features 100% continuous filament polyester substrate that is heat-moulded (thermally-bonded) onto the handle, sealing exposed edges for reduced fibre release and eliminating the need for contaminating adhesives. The double layered, cleanroom-laundered, knitted Alpha polyester head is extremely clean.
- Mini pointe sur une ailette rigide. Manche compact pour une meilleure préhension
- Faible altération des particules
- Excellente résistance chimique
Packaging: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904