Écouvillon, tête en coton recouverte de mousse
Catalog # 710-0544
Supplier: Texwipe
Specifications
- Longueur de la tige:126 mm
- Largeur de la tige:2,2 mm
- Longueur de la tête:28 mm
- Largeur de la tête:13,5 mm
- Désignation:Écouvillons à tête en coton recouverts de mousse
- Longueur:154 mm
- Tige/Tête:Bois/coton
- Cdt:2.500
Specifications
About this item
Écouvillon avec tête en pousse de polyuréthane. La mousse entoure une boule de coton pour un maintien souple et un pouvoir absorbant accru.
- Hautement absorbant
- Faible altération des particules et de fibres
- Bonne résistance chimique
Pour le nettoyage de surfaces et de zones difficiles d'accès.
Packaging: Bag-within-a-bag.
Caution: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904